Stampa…
2-Methoxyethyl chloroacetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937425-10G OR937425-1G OR937425-5G
APOSOR937425-10GEA 516 EUR
APOSOR937425-10G APOSOR937425-1G APOSOR937425-5G
2-Methoxyethyl chloroacetate 95%
2-Methoxyethyl chloroacetate
Formula: C₅H₉ClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191626
CAS Number: 13361-36-9