Stampa…
N-Methyl-4-nitro-o-toluidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N,2-Dimethyl-4-nitroaniline, 2-(Methylamino)-5-nitrotoluene
OR937419-1G OR937419-5G
APOSOR937419-1GEA 270 EUR
APOSOR937419-1G APOSOR937419-5G
N-Methyl-4-nitro-o-toluidine 95%
N-Methyl-4-nitro-o-toluidine
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059083
CAS Number: 10439-77-7