Stampa…
4,4-Dimethyl-2-imidazolidinethione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Mercapto-4,4-dimethylimidazoline, 4,4-Dimethylethylenethiourea
OR937418-10G OR937418-1G OR937418-5G
APOSOR937418-10GEA 423 EUR
APOSOR937418-10G APOSOR937418-1G APOSOR937418-5G
4,4-Dimethyl-2-imidazolidinethione 95%
4,4-Dimethyl-2-imidazolidinethione
Formula: C₅H₁₀N₂S
Peso molecolare: 130,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00661072
CAS Number: 6086-42-6