Stampa…
N-Methyl-3-nitroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937404-1G OR937404-250MG OR937404-5G
APOSOR937404-1GEA 256 EUR
APOSOR937404-1G APOSOR937404-250MG APOSOR937404-5G
N-Methyl-3-nitroaniline 98%
N-Methyl-3-nitroaniline
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00963641
CAS Number: 619-26-1