Stampa…
4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR937388-1G OR937388-5G
APOSOR937388-1GEA 21.9 EUR
APOSOR937388-1G APOSOR937388-5G
4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
4-Nitrobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₉ClN₂O₂
Punto di fusione: 265 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012863
CAS Number: 18600-42-5