Stampa…
α-Chloropropiophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-1-phenyl-1-propanone, 2-Chloropropiophenone
OR937361-1G OR937361-25G OR937361-5G
APOSOR937361-1GEA 125 EUR
APOSOR937361-1G APOSOR937361-25G APOSOR937361-5G
α-Chloropropiophenone 95%
α-Chloropropiophenone
Formula: C₉H₉ClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03844782
CAS Number: 6084-17-9