Stampa…
1,4-Dimethoxy-2-nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Nitrohydroquinone dimethyl ether, Nitrodimethylhydroquinone
OR937358-25G OR937358-5G
APOSOR937358-25GEA 306 EUR
APOSOR937358-25G APOSOR937358-5G
1,4-Dimethoxy-2-nitrobenzene 95%
1,4-Dimethoxy-2-nitrobenzene
Formula: C₈H₉NO₄
Peso molecolare: 183,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024211
CAS Number: 89-39-4