Stampa…
Ethyl-3-methoxypropionate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937355-25G OR937355-5G
APOSOR937355-25GEA 270 EUR
APOSOR937355-25G APOSOR937355-5G
Ethyl-3-methoxypropionate 95%
Ethyl-3-methoxypropionate
Formula: C₆H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143172
CAS Number: 10606-42-5