Stampa…
N-Chloroacetanilide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Chloroacetanilide
OR937346-1G OR937346-250MG
APOSOR937346-1GEA 713 EUR
APOSOR937346-1G APOSOR937346-250MG
N-Chloroacetanilide 95%
N-Chloroacetanilide
Formula: C₈H₈ClNO
Peso molecolare: 169,608 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01671408
CAS Number: 579-11-3