Stampa…
2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylate, 2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid tert-Butyl ester, 2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene
OR937331-1G OR937331-250MG
APOSOR937331-1GEA 408 EUR
APOSOR937331-1G APOSOR937331-250MG
2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene 95%
2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene
Formula: C₁₁H₁₇NO₂
Peso molecolare: 195,262 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22416354
CAS Number: 188345-71-3