Stampa…
(±)-1,2-Hexanediol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Hexane-1,2-diol, DL-1,2-Hexanediol, (±)-1,2-Dihydroxy hexane
OR937322-25G OR937322-100G
APOSOR937322-25GEA 52.4 EUR
APOSOR937322-25G APOSOR937322-100G
(±)-1,2-Hexanediol 96%
(±)-1,2-Hexanediol
Formula: C₆H₁₄O₂
Peso molecolare: 118,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010737
CAS Number: 6920-22-5