Stampa…
2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Dimethylbenzo[d]thiazol-2-amine
OR937310-1G OR937310-5G
APOSOR937310-1GEA 59.7 EUR
APOSOR937310-1G APOSOR937310-5G
2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazole 95%
2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazole
Formula: C₉H₁₀N₂S
Peso molecolare: 178,2500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005790
CAS Number: 29927-08-0