Stampa…
Methyl-3-(4-chlorosulphonyl)phenylpropionate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-(4-(chlorosulphonyl)phenyl)propanoate
OR937304-1G OR937304-25G OR937304-5G
APOSOR937304-1GEA 104 EUR
APOSOR937304-1G APOSOR937304-25G APOSOR937304-5G
Methyl-3-(4-chlorosulphonyl)phenylpropionate 97%
Methyl-3-(4-chlorosulphonyl)phenylpropionate
Formula: C₁₀H₁₁ClO₄S
Peso molecolare: 262,7099 g/mol
Punto di ebollizione: 352 °C
Punto di fusione: 64…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02093942
CAS Number: 374537-95-8
UN: 3261
ADR: 8,III