Stampa…
2-Chloro-6-methylbenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937301-1G OR937301-5G
APOSOR937301-1GEA 132 EUR
APOSOR937301-1G APOSOR937301-5G
2-Chloro-6-methylbenzonitrile 95%
2-Chloro-6-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₆ClN
Peso molecolare: 151,60 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001782
CAS Number: 6575-09-3