Stampa…
trans-Stilbene oxide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: trans-2,3-Diphenylethylene Oxide
OR9373-1G OR9373-5G
APOSOR9373-1GEA 161 EUR
APOSOR9373-1G APOSOR9373-5G
trans-Stilbene oxide 98%
trans-Stilbene oxide
Formula: C₁₄H₁₂O
Peso molecolare: 196,25 g/mol
Punto di fusione: 65…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064311
CAS Number: 1439-07-2
EINECS: 215-877-7