Stampa…
4-(3-Butenyloxy)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937299-1G OR937299-5G
APOSOR937299-1GEA 24.4 EUR
APOSOR937299-1G APOSOR937299-5G
4-(3-Butenyloxy)benzoic acid 95%
4-(3-Butenyloxy)benzoic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191325
CAS Number: 115595-27-2