Stampa…
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937287-1G OR937287-5G
APOSOR937287-1GEA 0 EUR
APOSOR937287-1G APOSOR937287-5G
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid 95%
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid
Formula: C₇H₁₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012304
CAS Number: 16386-93-9