Stampa…
3,4-Dichlorothiophene-1,1-dioxide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937277-1G OR937277-250MG
APOSOR937277-1GEA 669 EUR
APOSOR937277-1G APOSOR937277-250MG
3,4-Dichlorothiophene-1,1-dioxide 95%
3,4-Dichlorothiophene-1,1-dioxide
Formula: C₄H₂Cl₂O₂S
Peso molecolare: 185,02 g/mol
Punto di fusione: 108 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 52819-14-4