Stampa…
3-Acetylbenzo[b]thiophene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937265-1G OR937265-5G
APOSOR937265-1GEA 154 EUR
APOSOR937265-1G APOSOR937265-5G
3-Acetylbenzo[b]thiophene 95%
3-Acetylbenzo[b]thiophene
Formula: C₁₀H₈OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051638
CAS Number: 1128-05-8