Stampa…
2,4-Diisopropylphenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Di(methylethyl)-4-hydroxybenzene, 2,4-Bisisopropylphenol
OR937260-10G OR937260-1G OR937260-5G
APOSOR937260-10GEA 1010 EUR
APOSOR937260-10G APOSOR937260-1G APOSOR937260-5G
2,4-Diisopropylphenol 95%
2,4-Diisopropylphenol
Formula: C₁₂H₁₈O
Peso molecolare: 178,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01707536
CAS Number: 2934-05-6