Stampa…
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Propionylthiazole, 1-(Thiazol-2-yl)propan-1-one
OR937249-100G OR937249-10G OR937249-25G
APOSOR937249-100GEA 575 EUR
APOSOR937249-100G APOSOR937249-10G APOSOR937249-25G
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one 95%
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one
Formula: C₆H₇NOS
Peso molecolare: 141,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01681404
CAS Number: 43039-98-1