Stampa…
6-tert-Butyl-1-indanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(tert-Butyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR937241-1G OR937241-5G
APOSOR937241-1GEA 74.1 EUR
APOSOR937241-1G APOSOR937241-5G
6-tert-Butyl-1-indanone 95%
6-tert-Butyl-1-indanone
Formula: C₁₃H₁₆O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11590864
CAS Number: 162752-17-2