Stampa…
5H-5-Methyl-6,7-dihydrocyclopentapyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937238-100G OR937238-25G
APOSOR937238-100GEA 172 EUR
APOSOR937238-100G APOSOR937238-25G
5H-5-Methyl-6,7-dihydrocyclopentapyrazine 95%
5H-5-Methyl-6,7-dihydrocyclopentapyrazine
Formula: C₈H₁₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040997
CAS Number: 23747-48-0