Stampa…
2-(2,4-Dichlorophenyl)ethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Dichlorophenethyl alcohol
OR937234-1G OR937234-5G
APOSOR937234-1GEA 59.7 EUR
APOSOR937234-1G APOSOR937234-5G
2-(2,4-Dichlorophenyl)ethanol 98%
2-(2,4-Dichlorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₈Cl₂O
Peso molecolare: 191,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192010
CAS Number: 81156-68-5