Stampa…
3-Nonen-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937230-25G OR937230-100G
APOSOR937230-25GEA 72.5 EUR
APOSOR937230-25G APOSOR937230-100G
3-Nonen-2-one 95%
3-Nonen-2-one
Formula: C₉H₁₆O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010241
CAS Number: 14309-57-0