Stampa…
(±)-1-Octen-3-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937218-25G OR937218-100G OR937218-500G
APOSOR937218-25GEA 24.4 EUR
APOSOR937218-25G APOSOR937218-100G APOSOR937218-500G
(±)-1-Octen-3-ol 95%
(±)-1-Octen-3-ol
Formula: C₈H₁₆O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004589
CAS Number: 3391-86-4