Stampa…
2,5-Dimethoxy-1,4-benzoquinone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Dimethoxy-p-quinone
OR937216-10G OR937216-1G OR937216-5G
APOSOR937216-10GEA 684 EUR
APOSOR937216-10G APOSOR937216-1G APOSOR937216-5G
2,5-Dimethoxy-1,4-benzoquinone 95%
2,5-Dimethoxy-1,4-benzoquinone
Formula: C₈H₈O₄
Peso molecolare: 168,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00189386
CAS Number: 3117-03-1