Stampa…
(1-Chloro-1-methylethyl)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9372-10G OR9372-25G OR9372-5G
APOSOR9372-10GEA 248 EUR
APOSOR9372-10G APOSOR9372-25G APOSOR9372-5G
(1-Chloro-1-methylethyl)benzene 97%
(1-Chloro-1-methylethyl)benzene
Formula: H₃CCCl(C₆H₅)CH₃
Peso molecolare: 154,64 g/mol
Punto di ebollizione: 48…50 °C/0,5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00040715
CAS Number: 934-53-2
EINECS: 213-284-8
UN: 3265
ADR: 8,III