Stampa…
N-Vinyl-ε-caprolactam 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937197-100G OR937197-500G
APOSOR937197-100GEA 0 EUR
APOSOR937197-100G APOSOR937197-500G
N-Vinyl-ε-caprolactam 95%
N-Vinyl-epsilon-caprolactam
Formula: C₈H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00080693
CAS Number: 2235-00-9