Stampa…
Butil 4-idrossibenzoato 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Butyl 4-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid butyl ester, Butyl parahydroxybenzoate, Butylparaben
OR937186-100G OR937186-1KG OR937186-500G
APOSOR937186-100GEA 125 EUR
APOSOR937186-100G APOSOR937186-1KG APOSOR937186-500G
Butil 4-idrossibenzoato 98%
Butil 4-idrossibenzoato
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Peso molecolare: 194,23 g/mol
Punto di ebollizione: 156…157 °C/3,5mmHg
Punto di fusione: 67…71 °C
Flash Pt: 181 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016478
CAS Number: 94-26-8