1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937183-25G
OR937183-5G
APOSOR937183-25GEA
229
EUR
APOSOR937183-25G
APOSOR937183-5G
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene 95%
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
Formula:
C₁₂H₁₈O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009827 CAS Number: 2948-46-1 |