Stampa…
(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-1-(2-Naphthyl)ethylamine
OR937174-1G OR937174-5G
APOSOR937174-1GEA 74.2 EUR
APOSOR937174-1G APOSOR937174-5G
(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethylamine 95%
(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethylamine
Formula: C₁₂H₁₃N
Peso molecolare: 171,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085367
CAS Number: 3906-16-9