Stampa…
2-Metilcicloesanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937162-100G OR937162-25G OR937162-500G
APOSOR937162-100GEA 176 EUR
APOSOR937162-100G APOSOR937162-25G APOSOR937162-500G
2-Metilcicloesanone 95%
2-Metilcicloesanone
Formula: C₇H₁₂O
Peso molecolare: 112,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001635
CAS Number: 583-60-8