Stampa…
Methyl-4-ethoxybenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937109-100G OR937109-25G
APOSOR937109-100GEA 194 EUR
APOSOR937109-100G APOSOR937109-25G
Methyl-4-ethoxybenzoate 95%
Methyl-4-ethoxybenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017264
CAS Number: 23676-08-6