Stampa…
4-Iodobenzylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9371-1G OR9371-5G
APOSOR9371-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9371-1G APOSOR9371-5G
4-Iodobenzylamine hydrochloride
4-Iodobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₉ClIN
Punto di fusione: 275…280 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039324
CAS Number: 59528-27-7