Stampa…
2,2-Dimethylbutyric acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2-Dimethylbutanoic acid
OR937096-100G OR937096-500G
APOSOR937096-100GEA 168 EUR
APOSOR937096-100G APOSOR937096-500G
2,2-Dimethylbutyric acid 98%
2,2-Dimethylbutyric acid
Formula: C₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 116,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004200
CAS Number: 595-37-9