Stampa…
2-Methoxythiophene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937091-10G OR937091-25G
APOSOR937091-10GEA 154 EUR
APOSOR937091-10G APOSOR937091-25G
2-Methoxythiophene 95%
2-Methoxythiophene
Formula: C₅H₆OS
Peso molecolare: 114,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014526
CAS Number: 16839-97-7