Stampa…
4-Acetyl-N-methylaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-(Methylamino)phenyl)ethanone, 4'-(Methylamino)acetophenone
OR937089-1G OR937089-5G
APOSOR937089-1GEA 219 EUR
APOSOR937089-1G APOSOR937089-5G
4-Acetyl-N-methylaniline 95%
4-Acetyl-N-methylaniline
Formula: C₉H₁₁NO
Peso molecolare: 149,193 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261160
CAS Number: 17687-47-7