Stampa…
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Methoxyphenyl)propanoyl chloride
OR937079-1G OR937079-5G
APOSOR937079-1GEA 168 EUR
APOSOR937079-1G APOSOR937079-5G
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride 95%
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride
Formula: C₁₀H₁₁ClO₂
Peso molecolare: 198,65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02258671
CAS Number: 15893-42-2