Stampa…
3-Methylthiophene-2-carboxamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937055-1G OR937055-5G
APOSOR937055-1GEA 125 EUR
APOSOR937055-1G APOSOR937055-5G
3-Methylthiophene-2-carboxamide 98%
3-Methylthiophene-2-carboxamide
Formula: C₆H₇NOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01208055
CAS Number: 76655-99-7