Stampa…
3-Methoxybiphenyl 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937041-10G OR937041-1G OR937041-5G
APOSOR937041-10GEA 815 EUR
APOSOR937041-10G APOSOR937041-1G APOSOR937041-5G
3-Methoxybiphenyl 95%
3-Methoxybiphenyl
Formula: C₁₃H₁₂O
Peso molecolare: 184,24 g/mol
Punto di ebollizione: 140 °C/5,25mmHg
Densità: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00027514
CAS Number: 2113-56-6