Stampa…
(S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937032-1G OR937032-250MG
APOSOR937032-1GEA 401 EUR
APOSOR937032-1G APOSOR937032-250MG
(S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol 95%
(S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol
Formula: C₆H₁₄O
Peso molecolare: 102,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00135167
CAS Number: 42072-39-9