Stampa…
(±)-Methyl-2,3-dichloropropionate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2,3-dichloropropanoate
OR937030-100G OR937030-25G
APOSOR937030-100GEA 248 EUR
APOSOR937030-100G APOSOR937030-25G
(±)-Methyl-2,3-dichloropropionate 95%
(±)-Methyl-2,3-dichloropropionate
Formula: C₄H₆Cl₂O₂
Peso molecolare: 157 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000944
CAS Number: 3674-09-7