Stampa…
2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937014-10G OR937014-1G OR937014-5G
APOSOR937014-10GEA 829 EUR
APOSOR937014-10G APOSOR937014-1G APOSOR937014-5G
2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 95%
2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01321089
CAS Number: 6937-96-8