Stampa…
4,6,8-Trimethylquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937011-1G OR937011-250MG
APOSOR937011-1GEA 829 EUR
APOSOR937011-1G APOSOR937011-250MG
4,6,8-Trimethylquinoline 95%
4,6,8-Trimethylquinoline
Formula: C₁₂H₁₃N
Peso molecolare: 171,238 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191505
CAS Number: 88565-88-2