Stampa…
3-(3,4-Dimethylphenyl)propionic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936979-1G OR936979-5G
APOSOR936979-1GEA 27.3 EUR
APOSOR936979-1G APOSOR936979-5G
3-(3,4-Dimethylphenyl)propionic acid 95%
3-(3,4-Dimethylphenyl)propionic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425686
CAS Number: 25173-76-6