Stampa…
Butyl vinyl ether 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936968-25G OR936968-5G
APOSOR936968-25GEA 87 EUR
APOSOR936968-25G APOSOR936968-5G
Butyl vinyl ether 98%
Butyl vinyl ether
Formula: C₆H₁₂O
Punto di ebollizione: 94 °C
Punto di fusione: –92 °C
Densità: 0,774 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009454
CAS Number: 111-34-2