Ethyl-2-(chloromethyl)acrylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(Chloromethyl)acrylic Acid Ethyl Ester
OR936949-1G
OR936949-250MG
APOSOR936949-1GEA
568
EUR
APOSOR936949-1G
APOSOR936949-250MG
Ethyl-2-(chloromethyl)acrylate 95%
Ethyl-2-(chloromethyl)acrylate
Formula:
C₆H₉ClO₂ Peso molecolare: 148,59 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01321155 CAS Number: 17435-77-7 |