Stampa…
2,2,2-Trimethylthioacetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936945-25G OR936945-5G
APOSOR936945-25GEA 278 EUR
APOSOR936945-25G APOSOR936945-5G
2,2,2-Trimethylthioacetamide 95%
2,2,2-Trimethylthioacetamide
Formula: C₅H₁₁NS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09742834
CAS Number: 630-22-8