5,5-Dimethylacetylacetone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
5,5-Dimethylhexane-2,4-dione, 2,2-Dimethyl-3,5-hexanedione, 5,5-Diméthylhexanedione-2,4
OR936943-1G
OR936943-5G
APOSOR936943-1GEA
161
EUR
APOSOR936943-1G
APOSOR936943-5G
5,5-Dimethylacetylacetone 95%
5,5-Dimethylacetylacetone
Formula:
C₈H₁₄O₂ Peso molecolare: 142,2 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00142767 CAS Number: 7307-04-2 |